Läs mer
Edoxaban, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Edoxaban |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30ClN7O4S/c1-31(2)24(36)13-4-6-15(27-20(33)21(34)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(35)23-29-16-8-9-32(3)12-18(16)37-23/h5,7,11,13,15,17H,4,6,8-10,12H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,35)(H,26,30,34)/t13-,15-,17+/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 547.1769 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |