Läs mer
Edoxudine, MedChemExpress
Beskrivning
Edoxudine is an antiviral drug, is an analog of thymidine, shows effectiveness against herpes simplex virus.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Edoxudine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 15176-29-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H16N2O5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | EUDR |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (487.79 mM) |
| Visa mer |