Läs mer
Edrophonium chloride, MedChemExpress
Beskrivning
Edrophonium chloride is a readily reversible acetylcholinesterase inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Edrophonium chloride |
| CAS | 116-38-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H16ClNO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (309.88 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[N+](C)(CC)C1=CC=CC(O)=C1.[Cl-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.69 |
| Formel vikt | 201.69 |
| Visa mer |