Läs mer
Velp Scientifica™ EDTA-certifierad kalibreringsstandard
Produktkod. 15319574 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15319574 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15319574 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1628.25 SEK
    1509.36 SEK / 100g
    Save 118.89 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Velp Scientifica™ Kol-, väte- och kvävestandarden för att skapa och kontrollera kalibreringskurvor för elementanalysatorer.
  • För användning med NDA 701 och 702
Specifikationer
Typ Kalibreringsstandard
För användning med Dumas kväveanalysator
Kvantitet 100 g
Certifikat och efterlevnad EDTA-certifierad
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • EDTA, 100 G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA