Läs mer
EDTA analytisk volumetrisk lösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 12723706 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 12723706
Brand: Reagecon ED20051
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kvantitet 1 L
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1N
Fysisk form Vätska