Läs mer
EDTA Calcium Disodium Salt Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium calcium edetate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O8.Ca.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4 |
| Formel vikt | 374.0015 |