Läs mer
EDTA Diammonium Salt, ≥99%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15610690 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15610690 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15610690 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 03640500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic Acid Diammonium Salt
CAS 20824-56-0
Kvantitet 500 g
Molekylformel C10H24N4O9
Linjär formel (NH4OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
MDL-nummer MFCD00036454
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 7785165
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate, edetic acid diamine hydrate, diazanium,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxylatome, ammonium 2,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate hydrate
InChI-nyckel WRSUMHYBOYWMTD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.N.N.O
IUPAC-namn azane;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 344.321
PubChem CID 71311375
Formel vikt 326.3g/mol
Förpackning Poly Bottle