Läs mer
EDTA dikaliummagnesiumsalt, Solstice
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EDTA dipotassium magnesium salt |
| CAS | 15708-48-2 |
| Kvantitet | 25 kg |
| Molekylformel | C10H12K2MgN2O8 · 2H2O |
| Synonym | EDTA-K2Mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.74 |
| Procent renhet | 98% |
| Förpackning | Fiberboard Box |