Läs mer
EDTA dikaliummagnesiumsalt, för komplexometri, ≥98 %, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EDTA dipotassium magnesium salt |
| Namnnotering | För komplexometri, ≥98% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 6 x 100 g |
| Linjär formel | C10H12K2MgN2O8 · 2H2O |
| Formel vikt | 426.74 |
| Procent renhet | >98% |
| Kvalitet | Not Available |
| Förpackning | Poly flaska |