missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EDTA |
| CAS | 2001-94-7 |
| Molekylformel | C10H16K2N2O8 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate |
| InChI-nyckel | MGDKBCNOUDORNI-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.[K].[K] |
| IUPAC-namn | 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra;kalium |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.441 |
| PubChem CID | 87063472 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?