Läs mer
EDTA (Dinatriumsalt) 0,1 M (0,2 N) analytisk volumetrisk lösning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11566753 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11566753 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 11566753 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ED2015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fullständigt faktoriserad, hög renhet, stabil, certifierad produkt, utvecklad och testad för komplexometriska titreringar.
  • Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
  • Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
  • Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
  • Certifierad av ’Reagecon s ISO 17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T)
  • Certifierad enligt en specifikation av± 0,1 %.
  • Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
  • Kan användas för manuell titrering, eller automatisk titrering, för att bestämma ändpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper.
  • Komplexometrisk titrimetri är baserad på reaktionen av en metalljon med en ligand för att bilda ett komplex.
  • Metoder har utvecklats, validerats och publicerats för detektion eller kvantifiering av nästan varje metall i det periodiska systemet med hjälp av EDTA-komplexbildning.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 0.1%
Förpackning HDPE-behållare
Fysisk form Vätska
Koncentration 0.1 M
Teknik Titration
Kvantitet 5 l