Läs mer
EDTA dinatriumsalt 0,1 mol/L, BAGARE ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10006200 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Product Code. Kvantitet Unit Size
10006200 1 L 1 L
1 options
Product Code. 10006200 Supplier JT Baker Supplier No. 7126.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.00 SEK
    737.91 SEK / 1 L
    Save 19.09 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Laboratoriereagens
Specifications
CAS 139-33-3
Molekylformel C10H14N2Na2O8
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Kvantitet 1 L
Synonym Edetic acid disodium salt , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate , Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt , Idranal III , Kestranal™ 2 S , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetat
Molekylvikt (g/mol) 336.21
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1 mol/L