Läs mer
EDTA dinatriumsalt, 0,1M/l lösning, Scharlab
Produktkod. 11364104
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364104 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11364104 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC09701000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Används inom analytisk kemi, som sekvestreringsmedel och för metalltitrering.
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus kalciumkarbonat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Synonymer: Etylendiamintetraättiksyradinatriumsalt
  • Molekylformel:C10H14N2Na2O8​​•2H20
  • Molmassa: 372,24 g/mol
  • CAS: 6381-92-6
  • EIN ECS nr.: 205-358-3
  • Faktor: 0,999 1,–001
  • M=0,1 mol/l
  • N = 0,2
Specifikationer
CAS 6381-92-6
Densitet 1,01 g/cm3
Molekylformel C10H18N2Na2O10
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
Kvantitet 1 L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat
Molekylvikt (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Formel vikt 372,24 g/månad
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1 mol/L
Fysisk form Lösning