Läs mer
Melford EDTA dinatriumsalt
Produktkod. 30018257
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018257 500 g
30018255 1 kg
30018258 5 kg
30018256 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30018257 Leverantör Melford Leverantörsnummer E57020500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 6381-92-6
Molekylformel: C 10 H 14 N 2 O 8 Na 2 2H 2 O
Molekylvikt: 372,2
Specifikationer
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H14N2O8Na2-2H2O
Kvantitet 500 g