Läs mer
Melford EDTA dinatriumsalt
Produktkod. 30018258
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018258 5 kg
30018255 1 kg
30018257 500 g
30018256 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30018258 Leverantör Melford Leverantörsnummer E570205000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 6381-92-6
Molekylformel: C 10 H 14 N 2 O 8 Na 2 2H 2 O
Molekylvikt: 372,2
Specifikationer
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H14N2O8Na2-2H2O
Kvantitet 5 kg