Läs mer
EDTA dinatriumsalt i vattenlösning, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15548424 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15548424 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15548424 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7613.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Laboratoriereagens
  • Molaritet: 0,0099 - 0,0101
Specifikationer
CAS 139-33-3
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C10H14N2Na2O8
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Kvantitet 1 L
Synonym Edetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt, Idranal III, Kestranal™ 2 S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetat
Molekylvikt (g/mol) 336.21
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.01 mol/L (0.02 N)