Läs mer
EDTA dinatriumsaltkoncentrat, För 1L standardlösning, 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri, Honeywell Fluka™ Produktkod.: 15655200
EDTA dinatriumsaltkoncentrat, För 1L standardlösning, 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15655200 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
1 Pc., Varje
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15655200
Brand: Honeywell-Fluka 380571EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för 1L standardlösning, 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-33-3
Molekylformel C10H14N2Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 336.21
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate
Kvantitet 1 Pc.
Linjär formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
UN-nummer UN3265
Beilstein 3822669
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Formel vikt 336.21g/mol
Förpackning Ampull
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
EDTA dinatriumsaltkoncentrat, För 1L standardlösning, 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri, Honeywell Fluka™ >