Läs mer
EDTA-dinatriumsaltkoncentrat, för 1 L standardlösning, 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EDTA disodium salt concentrate |
| Namnnotering | För 1L standardlösning, 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri |
| CAS Min % | >15.0000%, >70.0000% |
| CAS Max % | <30.0000%, <85.0000% |
| Fysisk form | Koncentrera |
| Kvantitet | 6 x 1 Ea. |
| Förpackning | Ampull |
| Linjär formel | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 3822669 |
| Visa mer |