Läs mer
EDTA dinatriumsaltdihydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11324104
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324104 1 kg 1kg
11334104 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324104 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC09651000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som sekvestreringsmedel i analytisk kemi.
  • ACS-reagenskvalitet
  • Synonymer: Etylendiamintetraättiksyradinatriumsaltdehydrat, Edetinsyradinatriumsalt, Dinatriumdiväteetylendiamintetraacetat
  • Molekylformel:C10H14N2Na2O82H2O
  • Molmassa: 372,24 g/mol
  • CAS: 6381-92-6
  • EIN ECS nr.: 205-358-3
  • Förlust vid torkning: 8,–7 11,4 % (°150 C, 6 timmar)
  • Rester vid antändning: 0,2 % max
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 252°C (decomposition)
Färg Vitt
pH 4.0 to 5.0 (5%, H2O, 20°C)
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation 100g/L at 20°C Solubility in water
Formel vikt 372.24g/mol
Procent renhet 99 to 101% (complexometric)
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Etylendiamintetraättiksyra, EDTA, dinatriumsalt-2-hydrat, pro analysi, ACS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .