missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EDTA dinatriumsaltdihydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab

Produktkod. 11334104
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334104 25 kg 25kg
11324104 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11334104 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC0965025P

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Används som sekvestreringsmedel i analytisk kemi.

  • ACS-reagenskvalitet
  • Synonymer: Etylendiamintetraättiksyradinatriumsaltdehydrat, Edetinsyradinatriumsalt, Dinatriumdiväteetylendiamintetraacetat
  • Molekylformel:C10H14N2Na2O82H2O
  • Molmassa: 372,24 g/mol
  • CAS: 6381-92-6
  • EIN ECS nr.: 205-358-3
  • Förlust vid torkning: 8,–7 11,4 % (°150 C, 6 timmar)
  • Rester vid antändning: 0,2 % max

Kemiska identifierare

CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-namn dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O

Specifikationer

Smältpunkt 252°C (decomposition)
Färg Vitt
pH 4.0 to 5.0 (5%, H2O, 20°C)
Kvantitet 25 kg
Löslighetsinformation 100g/L at 20°C Solubility in water
Formel vikt 372.24g/mol
Procent renhet 99 to 101% (complexometric)
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Etylendiamintetraättiksyra, EDTA, dinatriumsalt-2-hydrat, pro analysi, ACS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.