Läs mer
EDTA Dinatriumsalt, Dihydrat, BAKARE ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15548494 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548494 500 g Poly flaska Varje
15558494 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15548494 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 899301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    Bulk Pharmaceutical Chemical
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EDTA Disodium Salt
Namnnotering Dihydrate
Anteckningar om renhetsgrad Meets USP requirements
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 0.00kg
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat
Formel vikt 372.24
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Fysisk form Kristaller