Läs mer
EDTA Dinatriumsalt, Dihydrat, BAKARE ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterBeskrivning
- Bulk Pharmaceutical Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EDTA Disodium Salt |
| Namnnotering | Dihydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | Meets USP requirements |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Densitet | 1L = 0.00kg |
| IUPAC-namn | dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetatdihydrat |
| Formel vikt | 372.24 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Fysisk form | Kristaller |