Läs mer
EDTA dinatriumsaltdihydrat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 255°C |
| pH | 4.0 - 6.0 (5% Solution at 25°C) |
| Analysprocentintervall | 99.0 to 101.0% |
| Förpackning | Plastflaska för fasta ämnen |
| Kvantitet | 250 g |
| Olöslig materia | max. 0.005% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- EDTA disodium salt dihydrate BAKER ANALYZED Reagent
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- MIXTURE LIST-Innehåller: EDTA disodium salt dihydrate