Läs mer
EDTA, dinatriumsalt, dihydrat, kristall, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterBeskrivning
- För molekylärbiologiska tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EDTA, Disodium Salt |
| Namnnotering | Dihydrate |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 100 g |
| IUPAC-namn | dinatrium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat |
| Formel vikt | 372.24 |
| Kvalitet | Ultrapure Bioreagens |
| Fysisk form | Kristaller |