Läs mer
EDTA dinatriumsaltdihydrat, Pharmpur , Scharlab
Produktkod. 11304104
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304104 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11304104 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC0963005P
Specifikationer
CAS 81-92-6
Kvantitet 5 kg
Kvalitet Pharmpur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid,EDTA,disodium salt, dihydrate, extra pur, Pharmapur, Ph Eur, BP
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .