Läs mer
EDTA dinatriumsaltlösning, volumetrisk, 0,05 M EDTA-Na2, Honeywell Fluka™
Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EDTA disodium salt solution |
| Namnnotering | Volumetric, 0.05 M EDTA-Na2 |
| CAS Min % | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <5.0000% |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Linjär formel | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| Beilstein | 3822669 |
| IUPAC-namn | dinatrium 2-({2-[(karboxylatmetyl)(karboximetyl)amino]etyl}(karboximetyl)amino)acetat |
| Formel vikt | 372.24 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.05 M EDTA-Na2 |
| Visa mer |