Läs mer
EDTA dinatriumsaltlösning, volumetrisk, 0,05 M EDTA-Na2, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution |
| Kvantitet | 500 mL |
| Linjär formel | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3822669 |
| IUPAC-namn | dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat |
| Formel vikt | 336.21g/mol |
| Densitet | 1.01g/mL at 25°C |