Läs mer
EDTA dinatriumsaltlösning, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri, Solstice
Produktkod. 15604280 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15604280 2,5 l 2.5 L
15614280 500 ml 500ml
15694270 1 l 1 L
15654280 6 x 500 ml Paket med 6
15635735 5 l 5 L
15624280 5 l 5 L
15644280 6 x 1 l Paket med 6
15625735 10 l 10 L
15674270 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15604280 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 345502.5L
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Volymetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Molekylformel C10H14N2Na2O8
Linjär formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Formel vikt 336,21 g/mol
Kvantitet 2,5 l