Läs mer
EDTA dinatriumsaltlösning, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EDTA disodium salt solution |
| Namnnotering | Volymetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri |
| CAS | 139-33-3, 7732-18-5 |
| CAS Min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Molekylformel | C10H14N2Na2O8 |
| Linjär formel | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| MDL-nummer | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
| Beilstein | 3822669 |
| Koncentration | 0,1 M EDTA-Na2 |
| Visa mer |