Läs mer
EDTA dinatriumsaltlösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15654280 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Paket med 6
Produktkod. 15654280
Brand: Honeywell-Fluka 345506X500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Molekylformel C10H14N2Na2O8
Linjär formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Molekylvikt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Formel vikt 336.21
Kvalitet Reagent Ph. Eur.
Kvantitet 6 x 500 ml