Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EDTA disodium zinc salt tetrahydrate |
| CAS | 176736-49-5 |
| CAS Max % | 1 |
| Molekylformel | C10H20N2Na2O12Zn |
| Linjär formel | C10H12N2Na2O8Zn · 4H2O |
| Kvantitet | 25 kg |
| Synonym | Disodium zinc ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate; EDTA-Na2Zn |
| InChI-nyckel | ZEVLVCFKKCNROJ-UHFFFAOYSA-J |
| LEDER | O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Zn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| IUPAC-namn | zinc(2+) disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate tetrahydrate |
| Visa mer |