Läs mer
Melford EDTA fri syra
Produktkod. 30018262
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30018262 500 g
1 options
Produktkod. 30018262 Leverantör Melford Leverantörsnummer E58100500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Ämnets namn: EDTA
CAS-nummer: 60-00-4
Molekylformel: C10H16N2O8
Molekylvikt: 292,24
Kemisk renhet:> 99 %
Löslig i: Vatten
Förvara vid: Rumstemperatur
Specifikationer
CAS 60-00-4
Molekylformel C10H16N2O8
Kvantitet 500 g