Läs mer
EDTA, natriumjärnsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 11402735 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402735 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11402735 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520890350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    537.47 SEK / 50g
    Save 27.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Kelateringsmedel används för att eliminera enzymhämning genom spår av tungmetaller och för att hämma enzymer som kräver divalenta katjoner som kofaktorer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EDTA
CAS 15708-41-5
Molekylformel C10H12FeN2NaO8
Kvantitet 50 g
Synonym sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta
InChI-nyckel MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
LEDER C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3]
IUPAC-namn natrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;järn(3+)
Molekylvikt (g/mol) 367.047
PubChem CID 27461
ChEBI CHEBI:78292
Formel vikt 367.05
Kvalitet Ej tillämpligt
Fysisk form Pulver