Läs mer
EDTA dinatriumsaltlösning, 0,05 M, Chem-Lab
Produktkod. 10778654
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10778654 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10778654 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.0505.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.20 SEK
    239.25 SEK / 1 L
    Save 74.95 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används vid elektrofores och molekylärbiologiska tillämpningar. EDTA dinatriumsaltlösning, 0,05 M, Chem-Lab är en kelator av tvåvärda katjoner för användning i TH-titreringar. Lösningen innehåller 18,612 g EDTA diNa·2H2O per liter vatten (0,01 M).
EDTA dinatriumsaltdihydrat är en kelator av tvåvärda katjoner. Det hämmar enzymer, såsom metalloproteaser, som kräver tvåvärda katjoner för aktivitet. Det används också i många enzymbuffertar och som enzyminaktiverare i höga koncentrationer.
Specifikationer
CAS 6381-92-6
Smältpunkt 0 °C
Färg Färglös
Densitet 1,01 g/cm3
pH 4 till 5
Kokpunkt 100 °C
Odör Luktfritt
Molekylformel C10H18N2Na2O10
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
Kvantitet 1 L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
Löslighetsinformation Löslig
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Formel vikt 372,24 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.05mol/L (± 0.0004, 20°C)
Fysisk form Vätska