Läs mer
EDTA dinatriumsaltlösning, 0,1 M, Chem-Lab
Produktkod. 10214142
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10214142 1 L 1 L
11953153 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10214142 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.0506.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00 SEK
    234.80 SEK / 1 L
    Save 71.20 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används vid elektrofores och molekylärbiologiska tillämpningar. EDTA dinatriumsaltlösning, 0,1 M, Chem-Lab är en kelator av tvåvärda katjoner för användning i TH-titreringar. Lösningen innehåller 37,224 g EDTA diNa·2H2O per liter vatten (0,01 M). Sol A = 10 °FH/ml eller 5,6 °DH/ml.
EDTA dinatriumsaltdihydrat är en kelator av tvåvärda katjoner. Det hämmar enzymer, såsom metalloproteaser, som kräver tvåvärda katjoner för aktivitet. Det används också i många enzymbuffertar och som enzyminaktiverare i höga koncentrationer.
Kemiska identifierare
CAS 6381-92-6
Molekylformel C10H18N2Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 372.24
MDL-nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-nyckel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
LEDER O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Färg Färglös
Densitet 1,02 g/cm3
pH ±9
Kokpunkt 100 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Löslig
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat;dihydrat
Formel vikt 372,24 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1mol/L (± 0.0004, 20°C)
Fysisk form Vätska