Läs mer
Etylendiaminetetraättiksyra tetranatriumsaltdihydrat (EDTA), 99–101 %, Ultrapure
Produktkod. 15895278 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15895278 1 kg Plastflaska 1kg
15805288 25 kg Plastflaska 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15895278 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J15700.A1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10378-23-1 | C10H20N2Na4O10 | 420,233 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10378-23-1
Molekylformel C10H20N2Na4O10
Molekylvikt (g/mol) 420.233
MDL-nummer MFCD00150026
InChI-nyckel DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
PubChem CID 131843362
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra;natrium;dihydrat
LEDER C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Beilstein 3861753
Formel vikt 416.2
Procent renhet 99 till 101 %
Kvalitet Ungraded
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.