Läs mer
EDTA tetrasodium salt, dihydrat, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15568784 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15568784 2.5 kg Poly flaska Varje
1 options
Produktkod. 15568784 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer L69309
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EDTA Tetrasodium Salt
Namnnotering Dihydrate
CAS 10378-23-1
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C10H20N2Na4O10
Kvantitet 2.5 kg
Densitet 1L = 0.71kg
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
InChI-nyckel DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra;natrium;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 420.233
PubChem CID 131843362
Formel vikt 416.21
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA disodium salt dihydrate