Läs mer
Edwards Beslag för BOC Högvakuumpumpar: tom fläns
Produktkod. 12080293
Change view
Typ:
NW25 munstycke
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12080293 NW25 munstycke Varje
1 options
Produktkod. 12080293 Leverantör Edwards Leverantörsnummer C10514645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.22 SEK
    267.00 SEK / Paket med 1
    Save 203.22 SEK
    43% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med BOC högvakuumpumpar
  • Tillverkad av aluminium
  • Aluminium är idealiskt för att uppnå pålitlig kostnadseffektiv prestanda ner till 10 -7 mbar
Specifikationer
Diameter (engelska) Insida 2/10 tum.
Diameter (engelska) Utsida 2/5 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 12 mm
Diameter (metrisk) Insida 7 mm
För användning med BOC högvakuumpump
Material Aluminium
Total längd (engelska) 1,57 tum.
Total längd (metrisk) 4 cm
Typ NW25 munstycke