Läs mer
Cole-Parmer™ Edwards™ Vacuum Pump Fitting
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Trådstorlek:
1/4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vacuum pump fittings.
- Stainless steel construction.
- For use with a wide range of applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Vacuum Flange x NPT(F) |
| Material | Rostfritt stål |
| Trådstorlek | 1/4 tum |
| Produkttyp | Vacuum Pump Fitting, 316L SS adapter, NW 25 to 1/4in NPT(F) |