Läs mer
Edwards Vakuum Roterande skovel Vakuumpump Avgas Oljedimmfilter
Beskrivning
Innehåller
Levereras med NW25-klämma, centreringsring, O-ring och NW25 till 3/4 tums adapter.
Fångar upp oljedimma från pumpens utlopp när den används med RV lamellpumpar
Utstötning av olja i atmosfären vid användning av gasballast eller pump med hög gasgenomströmning kan förhindras.
- Halvtransparent vit nedre halva för oljenivåövervakning
- Inbyggd övertrycksventil öppnar om oljeelementet är blockerat
- Neutralisera lukten av oljedimma
- Inbyggd övertrycksventil öppnar om oljeelementet blockerar
- Effektiv vid 99,999 % DOP-test
- Azidbevis
Använd valfria oljeretursatser för att minska oljenivåunderhållet och besparingar i pumpolja
Certifikat
Uppfyller COSHH och hälso- och säkerhetsföreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Modell RV12, E2M18 pump |
| Inkluderar | NW25 klämma, centreringsring, O-ring, NW25 till 0,75 tum. BSP adapter |
| Typ | Oljedimmfilter |