Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EED226 |
| CAS | 2083627-02-3 |
| Synonym | N-(2-furanylmetyl)-8-[4-(metylsulfonyl)fenyl]-1,2,4-triazolo[4,3-c]pyrimidin-5-amin |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C17H15N5O3S |
| Formel vikt | 369.40 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |