Läs mer
Novus Biologicals™ EEF1A2 Overexpression Lysate
Produktkod. 18164720 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18164720 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18164720 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP208158
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The EEF1A2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_1949. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens EEF1A2, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cellular Signaling, Oncogenes, Transcription Factors and Regulators
Proteintillstånd Native
For Research Use Only