Läs mer
EEN Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5455.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | EEN |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18220846
|
Novus Biologicals
NBP1-85522 |
0.1 mL |
5455.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
EEN Polyclonal specifically detects EEN in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| EEN | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 6455 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VDAQLDYHRQAVQILDELAEKLKRRMREASSRPKREYKPKPREPFDLGEPEQSNGGFPCTTAPKIAASSSFRSSDKPIRTPSRSMPPLDQPSCKALYDFEPENDGELGFHE | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| CNSA1endophilin-2, EEN fusion partner of MLL, EENSH3 domain-containing GRB2-like protein 1, Endophilin-2, extra 11-19 leukemia fusion, Extra eleven-nineteen leukemia fusion gene protein, MGC111371, SH3 domain protein 2B, SH3-containing Grb-2-like 1 protein, SH3D2Bendophilin-A2, SH3-domain GRB2-like 1, SH3P8 | |
| SH3GL1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only