Läs mer
EF-5, MedChemExpress
Produktkod. 16432378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16432378 5 mg
16473159 1 mg
16430179 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16432378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00118
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress EF-5 (EF5; 2-Nitroimidazole) is a hypoxia labeling agent used to identify hypoxia in cells.
EF-5 (EF5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EF-5
CAS 152721-37-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H7F5N4O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (413.69 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC(F)(F)C(F)(F)F)CN1C=CN=C1[N+]([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 302.16
Formel vikt 302.16
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death