Läs mer
Efaproxiral, MedChemExpress
Produktkod. 16491927
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16491927 50 mg
1 options
Produktkod. 16491927 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13619
MedChemExpress Efaproxiral is a haemoglobin (Hb) synthetic allosteric modifier, decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy .
Efaproxiral is a haemoglobin (Hb) synthetic allosteric modifier, decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy .
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Efaproxiral
CAS 131179-95-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H23NO4
Kvantitet 50 mg
Synonym RSR13
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (439.37 mM)
LEDER CC(C)(OC1=CC=C(CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)C=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 341.4
Formel vikt 341.4
Procent renhet 98.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death