Läs mer
Efaproxiral sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16401937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16401937 50 mg
1 options
Produktkod. 16401937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13619A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Efaproxiral sodium (RSR13 sodium) is a synthetic allosteric modifier of haemoglobin (Hb), decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy.
Efaproxiral sodium (RSR13 sodium) is a synthetic allosteric modifier of haemoglobin (Hb), decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Efaproxiral sodium
CAS 170787-99-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22NNaO4
Kvantitet 50 mg
Synonym RSR13 sodium
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 39 mg/mL (107.33 mM)
LEDER CC(C)(OC1=CC=C(CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)C=C1)C(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 363.38
Formel vikt 363.38
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death