Läs mer
Efaproxiral, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Efaproxiral |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO4/c1-13-9-14(2)11-16(10-13)21-18(22)12-15-5-7-17(8-6-15)25-20(3,4)19(23)24/h5-11H,12H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24) |
| Formel vikt | 341.1627 |