Läs mer
Efavirenz aminoalkohol Etylkarbamat, TRC
Produktkod. 30179599
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179599 10 mg
30179471 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE42501510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 211563-41-6
Molekylformel C16 H15 Cl F3 N O3
Molekylvikt (g/mol) 361.74
Synonym Carbamic acid, [4-chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-, ethyl ester (9CI), [4-Chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-[4-Chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)prop-2-yn-1-yl]phenyl]carbamate
IUPAC-namn etyl N-[4-kloro-2-[(2S)-4-cyklopropyl-1,1,1-trifluor-2-hydroxybut-3-yn-2-yl]fenyl]karbamat
LEDER CCOC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1[C@@](O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Efavirenz Amino Alcohol Ethyl Carbamate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15ClF3NO3/c1-2-24-14(22)21-13-6-5-11(17)9-12(13)15(23,16(18,19)20)8-7-10-3-4-10/h5-6,9-10,23H,2-4H2,1H3,(H,21,22)/t15-/m0/s1
Formel vikt 361.0693