Läs mer
Efavirenz, MedChemExpress
Beskrivning
Efavirenz (DMP 266) is a potent inhibitor of the wild-type HIV-1 reverse transcriptase with a Ki of 2.93 nM and exhibits an IC95 of 1.5 nM for the inhibition of HIV-1 replicative spread in cell culture.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Efavirenz |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 154598-52-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H9ClF3NO2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | DMP 266 EFV L-743726 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (120.38 mM) |
| Visa mer |