missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Efavirenz USP Related Compound C, Mikromol™

Produktkod. 30462357
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462357 4 x 25 mg
30050748 25 mg
30049397 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462357 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0919.0500254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Efavirenz USP Related Compound C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
CAS 391860-73-4
Analyt- eller komponentnamn 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H9 Cl F3 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6-Chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline, Efavirenz Related Compound C (USP), Efavirenz Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C13H9ClF3N/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(15,16)17)6-12(18-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
Lösningstyp Neat
LEDER FC(F)(F)c1cc(nc2ccc(Cl)cc12)C3CC3
IUPAC-namn 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Molekylvikt (g/mol) 271.67
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 271.0376 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.